Tlačiť
2-Bromo-5-nitropyridine 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
357670010 357670050
ACRO357670010EA 41.72 EUR
ACRO357670010 ACRO357670050
2-Bromo-5-nitropyridine 98%
2-Bromo-5-nitropyridine
Vzorec: C₅H₃BrN₂O₂
Teplota varu: 145…147 °C (10 mmHg)
Teplota tavenia: 137…141 °C
Číslo MDL: MFCD00006222
Číslo CAS: 4487-59-6
EINECS: 224-777-2
OSN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Light yellow to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 137 to 141 °C
GC ≥97.5 %