Tlačiť
2-Bromo-3-nitropyridine ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
L20019.03 L20019.06
L20019.03EA 37.46 EUR
L20019.03 L20019.06
2-Bromo-3-nitropyridine ≥98%
2-Bromo-3-nitropyridine
Purity: 98% CAS No.: 19755-53-4 Molecular Formula: C5H3BrN2O2 Formula Weight: 203.00 Melting Point: 122-125° Beilstein Reference: 124504
Vzorec: C₅H₃BrN₂O₂
Teplota tavenia: 122…125 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00955613
Číslo CAS: 19755-53-4