5-Bromo-2-chloropyridine ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
B24862.06
B24862.14
B24862.06EA
45.33
EUR
B24862.06
B24862.14
5-Bromo-2-chloropyridine ≥98%
5-Bromo-2-chloropyridine
Purity: 98%
CAS No.: 53939-30-3
Molecular Formula: C5H3BrClN
Formula Weight: 192.44
Melting Point: 68-72°
Beilstein Reference: 108887
Vzorec:
C₅H₃BrClN Teplota varu: 205 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: 68…72 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD01318951 Číslo CAS: 53939-30-3 |