Tlačiť
3-Bromo-2-chloropyridine 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
360650050 360650250
ACRO360650050EA 54.15 EUR
ACRO360650050 ACRO360650250
3-Bromo-2-chloropyridine 98%
3-Bromo-2-chloropyridine
Vzorec: C₅H₃BrClN
Mw: 192.44
Teplota varu: 97 °C (1.3kPa)
Teplota tavenia: 57.9…58.3 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00234007
Číslo CAS: 52200-48-3
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to yellow Crystalline powder or crystals or flakes or solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 53 to 59 °C
GC ≥97.5 %