3-Bromopyridine ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
A12894.14
A12894.22
A12894.36
A12894.14EA
78.11
EUR
A12894.14
A12894.22
A12894.36
3-Bromopyridine ≥98%
3-Bromopyridine
Purity: 98+%
CAS No.: 626-55-1
Molecular Formula: C5H4BrN
Formula Weight: 158.00
Flash Point: 83°(181°F)
Refractive Index: 1.5700
Odour: Characteristic
Melting Point: -27°
Boiling Point: 172-174°
Beilstein Reference: 105880
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00006373
Vzorec:
C₅H₄BrN Mw: 158 Teplota varu: 172…174 °C Teplota tavenia: –27 °C Hustota: 1.617 Teplota vzplanutia: 72 °C (181 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00006373 Číslo CAS: 626-55-1 EINECS: 210-952-0 OSN: 2810 ADR: 6.1 III |