Tlačiť
3,5-Dibromopyridine 98+%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
330130100 330130250 330131000
ACRO330130100EA 144.4 EUR
ACRO330130100 ACRO330130250 ACRO330131000
3,5-Dibromopyridine 98+%
3,5-Dibromopyridine
Vzorec: C₅H₃Br₂N
Teplota varu: 222 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 110…114 °C
Teplota vzplanutia: >115 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00014634
Číslo CAS: 625-92-3
EINECS: 210-916-4
OSN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to light beige Powder or crystals or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 110 to 114 °C
GC ≥98.0 %