2-Bromopyridine ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Purity: 99%
CAS No.: 109-04-6
Molecular Formula: C5H4BrN
Formula Weight: 158.00
Flash Point: 97°(207°F)
Refractive Index: 1.5720
Odour: Characteristic
Boiling Point: 192-194°
Beilstein Reference: 105789
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00006219
Vzorec:
C₅H₄BrN Teplota varu: 192…194 °C Teplota tavenia: –40,1 °C Hustota: 1,625 Teplota vzplanutia: 97 °C (207 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00006219 Číslo CAS: 109-04-6 EINECS: 203-641-6 OSN: 2810 ADR: 6.1,II |