Tlačiť
2,5-Dibromopyridine ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
A10937.18 A10937.09
A10937.18EA 230.24 EUR
A10937.18 A10937.09
2,5-Dibromopyridine ≥97%
2,5-Dibromopyridine
Purity: 97% CAS No.: 624-28-2 Molecular Formula: C5H3Br2N Formula Weight: 236.90 Melting Point: 92-96° Boiling Point: 249° MDL No.: MFCD00006221
Vzorec: C₅H₃Br₂N
Mw: 236.89
Teplota varu: 249 °C
Teplota tavenia: 92…96 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006221
Číslo CAS: 624-28-2
EINECS: 210-839-6