Tlačiť
2,5-Dibromopyridine 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
112900100 112900500
ACRO112900100EA 50.14 EUR
ACRO112900100 ACRO112900500
2,5-Dibromopyridine 97%
2,5-Dibromopyridine
Vzorec: C₅H₃Br₂N
Teplota varu: 234…235 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 91…96 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006221
Číslo CAS: 624-28-2
EINECS: 210-839-6
ADR: 6.1,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to beige to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 91 to 96 °C
GC ≥96.0 %