Tlačiť
Tetrahydrofuran, Supelco®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: Butylene oxide, THF, Diethylene oxide
MQ100
87369-100ML 87369-500ML
87369-100MLEA 92.93 EUR
87369-100ML 87369-500ML
Tetrahydrofuran, Supelco®
Tetrahydrofuran
Vzorec: C₄H₈O
Mw: 72.11
Teplota varu: 66
Teplota tavenia: –108.5 °C
Hustota: 0.888 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: –21.5 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00005356
Číslo CAS: 109-99-9
EINECS: 203-726-8
OSN: 2056
ADR: 3 II
REACH: 05-2114615188-48
Merck Index: 12,09351
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=379da9efa44b1ccffbc0dd8673bc086bb5cd56de&vid=15b82ad4333ed2849c63ab34711d3472111e7b16&prid=web&clid=SAPDAM