Tlačiť
Tetrahydrofuran 99.8% Unstabilised HPLC
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Butylene oxide, THF, Diethylene oxide
268290010 268290025 268295000
ACRO268290010EA 271.18 EUR
ACRO268290010 ACRO268290025 ACRO268295000
Tetrahydrofuran 99.8% Unstabilised HPLC
Tetrahydrofuran
Vzorec: C₄H₈O
Mw: 72.11
Teplota varu: 66
Teplota tavenia: –108.4 °C
Hustota: 0.88 g/cm³
Teplota vzplanutia: –21 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00005356
Číslo CAS: 109-99-9
EINECS: 203-726-8
OSN: 2056
ADR: 3 II
REACH: 05-2114615188-48
Merck Index: 12,09351
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b2d7611caf0127fbef941994edd1d7e69487d54a&vid=2a64e21bd2e13636c3038adf839b3e9ff18509c5&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.03 %
GC ≥99.8 %
UV at 280 nm A: ≤0.02
Wavelength at 1 A.U. ≤215 nm
Residue after evaporation ≤2 ppm
Acidity ≤0.0002 meq/g
Alkalinity ≤0.0006 meq/g
Filtered to 0.2 micrometer Filtered
Peroxides ≤0.0075 %