Tlačiť
1,2-Dimethylnaphthalene ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
L09774.03 L09774.MD
L09774.03EA 105.9 EUR
L09774.03 L09774.MD
1,2-Dimethylnaphthalene ≥98%
1,2-Dimethylnaphthalene
Purity: 98% CAS No.: 573-98-8 Molecular Formula: C12H12 Formula Weight: 156.23 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6160 Odour: Characteristic Boiling Point: 266-267° Beilstein Reference: 2039376 MDL No.: MFCD00004035
Vzorec: C₁₂H₁₂
Teplota varu: 266…267 °C
Hustota: 1,013
Teplota vzplanutia: >110 °C (230 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004035
Číslo CAS: 573-98-8
EINECS: 209-364-7