Tlačiť
2-(Bromomethyl)naphthalene 96%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
B24568.06 B24568.14 B24568.22
B24568.06EA 54.95 EUR
B24568.06 B24568.14 B24568.22
2-(Bromomethyl)naphthalene 96%
2-(Bromomethyl)naphthalene
Purity: 96% CAS No.: 939-26-4 Molecular Formula: C11H9Br Formula Weight: 221.10 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 51-55° Boiling Point: 213°/100mm Beilstein Reference: 636546 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00004123
Vzorec: C₁₁H₉Br
Teplota varu: 213 °C (100 mmHg)
Teplota tavenia: 51…55 °C
Teplota vzplanutia: >110 °C (230 °F)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00004123
Číslo CAS: 939-26-4
EINECS: 213-359-5
OSN: 3261
ADR: 8,II