Tlačiť
2-(Bromomethyl)naphthalene 96%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
162560050 162560250 162561000
ACRO162560050EA 63.78 EUR
ACRO162560050 ACRO162560250 ACRO162561000
2-(Bromomethyl)naphthalene 96%
2-(Bromomethyl)naphthalene
Vzorec: C₁₁H₉Br
Mw: 221.1
Teplota varu: 213 °C (100 mmHg)
Teplota tavenia: 52…57 °C
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00004123
Číslo CAS: 939-26-4
EINECS: 213-359-5
OSN: 3261
ADR: 8 II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to light yellow to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 52 to 57 °C
GC ≥95 %