Tlačiť
Naftalen 99+% for scintillation
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
180200010 180200050 180202500
ACRO180200010EA 240.67 EUR
ACRO180200010 ACRO180200050 ACRO180202500
Naftalen 99+% for scintillation
Naftalen
Vzorec: C₁₀H₈
Teplota varu: 218 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: 79…82 °C
Hustota: 0,99 g/cm³
Teplota vzplanutia: 78 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00001742
Číslo CAS: 91-20-3
EINECS: 202-049-5
OSN: 1334
ADR: 4.1,III
Merck Index: 12,06457
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c87c606cb828e0f39bab8b9d50c2c26501e1637d&vid=9e4bc21353014391fc8486208c8757e6375e2ef5&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Powder or crystals or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 79 to 82 °C
Solubility (5 % in methanol) Clear colorless
GC ≥99.0 %