Tlačiť
1,4-Dimethoxynaphthalene 96%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
A14095.03 A14095.06 A14095.14 AB116050.0005
A14095.03EA 97.87 EUR
A14095.03 A14095.06 A14095.14 ABCRAB116050.0005
1,4-Dimethoxynaphthalene 96%
1,4-Dimethoxynaphthalene
Purity: 96% CAS No.: 10075-62-4 Molecular Formula: C12H12O2 Formula Weight: 188.23 Melting Point: 84-85° Beilstein Reference: 2048082
Vzorec: C₁₂H₁₂O₂
Teplota tavenia: 84…85 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00052378
Číslo CAS: 10075-62-4
EINECS: 233-209-2