Tlačiť
2,6-Naphthalenedicarboxylic acid ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: 2,6-Naphthalenedicarboxylic Acid, Naphthalene-2,6-dicarboxylic acid
A16868.06 A16868.14 A16868.22
A16868.06EA 95.47 EUR
A16868.06 A16868.14 A16868.22
2,6-Naphthalenedicarboxylic acid ≥98%
2,6-Naphthalenedicarboxylic acid
Purity: 98+% CAS No.: 1141-38-4 Molecular Formula: C12H8O4 Formula Weight: 216.19 Odour: Odourless Melting Point: 300° Beilstein Reference: 2051257 MDL No.: MFCD00004105
Vzorec: C₁₂H₈O₄
Mw: 216.19
Teplota varu: 422
Teplota tavenia: >300 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004105
Číslo CAS: 1141-38-4
EINECS: 214-527-0