Tlačiť
1,4-Naphthalenedicarboxylic acid 98+%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
L20249.14 L20249.22
L20249.14EA 104.29 EUR
L20249.14 L20249.22
1,4-Naphthalenedicarboxylic acid 98+%
1,4-Naphthalenedicarboxylic acid
Purity: 98+% CAS No.: 605-70-9 Molecular Formula: C12H8O4 Formula Weight: 216.19 Melting Point: 321-325° Beilstein Reference: 2051255
Vzorec: C₁₂H₈O₄
Teplota tavenia: 321…325 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00014312
Číslo CAS: 605-70-9
EINECS: 210-094-7