Tlačiť
1-Bromnaftalen for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
Synonymá: α-Bromonaphthalene
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.06210.0100 8.06210.0500 8.06210.2500
8.06210.0100EA 59.28 EUR
8.06210.0100 8.06210.0500 8.06210.2500
1-Bromnaftalen for synthesis, Sigma-Aldrich®
1-Bromnaftalen
Vzorec: C₁₀H₇Br
Mw: 207.07
Teplota varu: 280
Teplota tavenia: 0…6 °C
Hustota: 1.48 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 66
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003868
Číslo CAS: 90-11-9
EINECS: 201-965-2
Merck Index: 13,01410
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ea9a18f77a334f3a7a688e768c8efc3a557bb3ab&vid=6a108e0806e706c6cdc50ad3d7fc0539d1d6a415&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Solubility (20 °C) practically insoluble
Molar Mass 207.07 g/mol
Boiling Point 281 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.013 hPa (20 °C)
Flash Point 67 °C
Refractive Index 1.6576 (20 °C, 589 nm)
Density 1.48 g/cm3 (20 °C)
Synonyms α-Naphthyl bromide
Hill Formula C10H7Br