Tlačiť
1-Bromnaftalen 96%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: α-Bromonaphthalene
107151000 107155000 107150025
ACRO107151000EA 74.1 EUR
ACRO107151000 ACRO107155000 ACRO107150025
1-Bromnaftalen 96%
1-Bromnaftalen
Vzorec: C₁₀H₇Br
Mw: 207.07
Teplota varu: 279…281 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: –1 °C
Hustota: 1.489 g/cm³
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003868
Číslo CAS: 90-11-9
EINECS: 201-965-2
Merck Index: 13,01410
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ea9a18f77a334f3a7a688e768c8efc3a557bb3ab&vid=6a108e0806e706c6cdc50ad3d7fc0539d1d6a415&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear yellow to yellow-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6560 to 1.6590 (20°C, 589 nm)
GC ≤2.5 % 2-Bromonaphthalene