Tlačiť
1,4-Dibromonaphthalene 98+%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
406500050 406500250
ACRO406500050EA 172.88 EUR
ACRO406500050 ACRO406500250
1,4-Dibromonaphthalene 98+%
1,4-Dibromonaphthalene
Vzorec: C₁₀H₆Br₂
Teplota varu: 310 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 80…82 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00041823
Číslo CAS: 83-53-4
EINECS: 201-484-8
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to light beige Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 79 to 83 °C
GC ≥98.0 %