Tlačiť
Nickel(II) telluride ≥99.9% (metals basis excluding Co) (max. 0.1-1% Co)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
13105.09 13105.18
13105.09EA 108.15 EUR
13105.09 13105.18
Nickel(II) telluride ≥99.9% (metals basis excluding Co) (max. 0.1-1% Co)
Nickel(II) telluride
Purity: 99.9% CAS No.: 12142-88-0 Molecular Formula: NiTe Formula Weight: 186.31 Physical Form: 10mm & Down Lump Odour: Odourless UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00016258
Vzorec: NiTe
Mw: 186.29
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00016258
Číslo CAS: 12142-88-0
EINECS: 235-260-6
OSN: 3077
ADR: 9 III