Iron selenide ≥99.9% (metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
31112.18
31112.09
31112.18EA
1205.69
EUR
31112.18
31112.09
Iron selenide ≥99.9% (metals basis)
Iron selenide
Purity: 99.9%
CAS No.: 1310-32-3
Molecular Formula: FeSe
Formula Weight: 134.81
Physical Form: -40 Mesh Powder
Sensitivity: Moisture Sensitive
UN No.: 3283
MDL No.: MFCD00016085
Vzorec:
FeSe Mw: 134.81 Teplota tavenia: 965 Hustota: 4.72 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00016085 Číslo CAS: 1310-32-3 EINECS: 215-177-1 OSN: 3283 ADR: 6.1 III Merck Index: 12,04103 |