Kyselina osmiová 99.8% (≥74.4% Os) (metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Purity: 99.8%
CAS No.: 20816-12-0
Molecular Formula: OsO4
Formula Weight: 254.10
Physical Form: Crystalline
Odour: Like chlorine
Boiling Point: 130°
Solubility: Soluble in chloroform, alcohol and ethers
Merck Reference: 14,6893
UN No.: 2471
MDL No.: MFCD00011150
Oxidation, catalyst in Sharpless dihydroxylations
Vzorec:
O₄Os Teplota varu: 130 °C Teplota tavenia: 40,6 °C Hustota: 1,04 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011150 Číslo CAS: 20816-12-0 EINECS: 244-058-7 OSN: 2471 ADR: 6.1,I Merck Index: 14,6893 |