Tlačiť
Kyselina osmiová 99.9+% (trace metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Osmium (VIII) oxide, Osmic acid anhydride, Osmic acid
191180010 191181000 191182500 191185000 191180050
ACRO191180010EA 415.38 EUR
ACRO191180010 ACRO191181000 ACRO191182500 ACRO191185000 ACRO191180050
Kyselina osmiová 99.9+% (trace metals basis)
Kyselina osmiová
Vzorec: O₄Os
Mw: 254.23
Teplota varu: 130 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: 40…42 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011150
Číslo CAS: 20816-12-0
EINECS: 244-058-7
OSN: 2471
ADR: 6.1 I
Merck Index: 13,06962
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Yellow Crystals
Melting point 40 to 42°C
Heavy metals ≤0.005 %
Solubility Passes test
Purity ≥99.90 % (Metal purity)
Non-volatile matter ≤0.2 %
Osmium (Os) 74.2 to 75.4 %
Ruthenium (Ru) ≤0.01 %