Manganese(IV) telluride ≥99.9% (metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
13134.09
13134.18
13134.09EA
143.2
EUR
13134.09
13134.18
Manganese(IV) telluride ≥99.9% (metals basis)
Manganese(IV) telluride
Purity: 99.9%
CAS No.: 12032-89-2
Molecular Formula: MnTe2
Formula Weight: 310.14
Physical Form: 6mm & Down Pieces
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00064703
Vzorec:
MnTe₂ Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00064703 Číslo CAS: 12032-89-2 EINECS: 234-783-7 |