Tlačiť
Manganese(IV) telluride ≥99.9% (metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
13134.09 13134.18
13134.09EA 143.2 EUR
13134.09 13134.18
Manganese(IV) telluride ≥99.9% (metals basis)
Manganese(IV) telluride
Purity: 99.9% CAS No.: 12032-89-2 Molecular Formula: MnTe2 Formula Weight: 310.14 Physical Form: 6mm & Down Pieces Odour: Odourless MDL No.: MFCD00064703
Vzorec: MnTe₂
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00064703
Číslo CAS: 12032-89-2
EINECS: 234-783-7