Manganese(II) telluride ≥99.9% (metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
Manganese telluride
36389.09
36389.03
36389.09EA
549.54
EUR
36389.09
36389.03
Manganese(II) telluride ≥99.9% (metals basis)
Manganese(II) telluride
Purity: 99.9%
CAS No.: 12032-88-1
Molecular Formula: MnTe + small amount MnTe2
Formula Weight: 182.54
Physical Form: 10mm & Down Lump
Appearance: Dark grey
MDL No.: MFCD00049487
Vzorec:
MnTe Mw: 182.54 Teplota tavenia: 1150 Hustota: 6 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00049487 Číslo CAS: 12032-88-1 EINECS: 234-782-1 |
Výsledky špecifikačného testu
Total Metal Impurities | 0,1% max. |