Tlačiť
Chromium(III) telluride ≥99.5% (metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
40206.06 40206.14
40206.06EA 89.45 EUR
40206.06 40206.14
Chromium(III) telluride ≥99.5% (metals basis)
Chromium(III) telluride
Purity: 99.5% CAS No.: 12053-39-3 Molecular Formula: Cr2Te3 Formula Weight: 486.79 Physical Form: -60+100 Mesh Powder Density: 7.0 Appearance: Gray-black Odour: Odourless Melting Point: ca 1300° MDL No.: MFCD00016040
Vzorec: Cr₂Te₃
Teplota tavenia: ∼1300 °C
Hustota: 7,0
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00016040
Číslo CAS: 12053-39-3
EINECS: 235-003-8