Tungsten diselenide ≥99.8% (metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
13084.09
13084.18
13084.09EA
162.45
EUR
13084.09
13084.18
Tungsten diselenide ≥99.8% (metals basis)
Tungsten diselenide
Purity: 99.8%
CAS No.: 12067-46-8
Molecular Formula: WSe2
Formula Weight: 341.77
Physical Form: 10-20 Micron powder
Density: 9.32
Appearance: Black
Odour: Odourless
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00049703
Vzorec:
Se₂W Hustota: 9,32 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00049703 Číslo CAS: 12067-46-8 EINECS: 235-078-7 OSN: 3077 ADR: 9,III |