Tlačiť
Oxid chromitý ≥99.97% (metals basis), powder, Puratronic® -22 Mesh
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Chromic oxide
10688.06 10688.14 10688.22 10688.36
10688.06EA 84.92 EUR
10688.06 10688.14 10688.22 10688.36
Oxid chromitý ≥99.97% (metals basis), powder, Puratronic® -22 Mesh
Oxid chromitý
Purity: 99.97% CAS No.: 1308-38-9 Molecular Formula: Cr2O3 Formula Weight: 151.99 Physical Form: -22 Mesh Powder Density: 5.22 Refractive Index: 2.551 Appearance: Pale to dark green Odour: Odourless Melting Point: 2435° Boiling Point: 3000° Merck Reference: 14,2234 MDL No.: MFCD00010949
Vzorec: Cr₂O₃
Mw: 151.99
Teplota varu: 3000 °C
Teplota tavenia: 2435
Hustota: 5.22
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00010949
Číslo CAS: 1308-38-9
EINECS: 215-160-9
Merck Index: 14,2234