Oxid chromitý ≥99.97% (metals basis), powder, Puratronic® -22 Mesh
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
Chromic oxide
10688.06
10688.14
10688.22
10688.36
10688.06EA
84.92
EUR
10688.06
10688.14
10688.22
10688.36
Oxid chromitý ≥99.97% (metals basis), powder, Puratronic® -22 Mesh
Oxid chromitý
Purity: 99.97%
CAS No.: 1308-38-9
Molecular Formula: Cr2O3
Formula Weight: 151.99
Physical Form: -22 Mesh Powder
Density: 5.22
Refractive Index: 2.551
Appearance: Pale to dark green
Odour: Odourless
Melting Point: 2435°
Boiling Point: 3000°
Merck Reference: 14,2234
MDL No.: MFCD00010949
Vzorec:
Cr₂O₃ Mw: 151.99 Teplota varu: 3000 °C Teplota tavenia: 2435 Hustota: 5.22 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00010949 Číslo CAS: 1308-38-9 EINECS: 215-160-9 Merck Index: 14,2234 |