Niobium diselenide ≥99.8% (metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
13101.09
13101.18
13101.09EA
129.56
EUR
13101.09
13101.18
Niobium diselenide ≥99.8% (metals basis)
Niobium diselenide
Purity: 99.8%
CAS No.: 12034-77-4
Molecular Formula: NbSe2
Formula Weight: 250.83
Physical Form: 5 Micron Powder
Odour: Odourless
UN No.: 3283
MDL No.: MFCD00016228
Vzorec:
NbSe₂ Teplota tavenia: >1300 °C Hustota: 6,3 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00016228 Číslo CAS: 12034-77-4 EINECS: 234-811-8 OSN: 3283 ADR: 6.1,III |