Tlačiť
Oxid zirkoničitý ≥99.7% (metals basis excluding Hf) (max. 75ppm Hf)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
36319.18 36319.30
36319.18EA 135.58 EUR
36319.18 36319.30
Oxid zirkoničitý ≥99.7% (metals basis excluding Hf) (max. 75ppm Hf)
Oxid zirkoničitý
Purity: 99.7% CAS No.: 1314-23-4 Molecular Formula: ZrO2 Formula Weight: 123.22 Physical Form: 3-12mm Sintered Lump Density: 5.89 Melting Point: ca 2700° Boiling Point: ca 5000° Merck Reference: 14,10180 MDL No.: MFCD00011310
Vzorec: ZrO₂
Teplota varu: ∼5000 °C
Teplota tavenia: ∼2700 °C
Hustota: 5,89
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011310
Číslo CAS: 1314-23-4
EINECS: 215-227-2
Merck Index: 14,10180