Tlačiť
Oxid zirkoničitý 98.5%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
190520010 190522500
ACRO190520010EA 287.61 EUR
ACRO190520010 ACRO190522500
Oxid zirkoničitý 98.5%
Oxid zirkoničitý
Vzorec: ZrO₂
Teplota varu: 4300 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 2700 °C
Hustota: 5,6 g/cm³
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011310
Číslo CAS: 1314-23-4
EINECS: 215-227-2
Merck Index: 14,10180
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Powder
Assay ≥98.0 % (ZrO2 + HfO2)