Tlačiť
Zirconium nitride ≥99.5% (metals basis excluding Hf) (max. 3% Hf)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
12138.14 12138.22
12138.14EA 217.81 EUR
12138.14 12138.22
Zirconium nitride ≥99.5% (metals basis excluding Hf) (max. 3% Hf)
Zirconium nitride
Purity: 99.5% CAS No.: 25658-42-8 Molecular Formula: NZr Formula Weight: 105.23 Physical Form: -325 Mesh Powder Density: 7.09 Appearance: Yellow-brown Odour: Odourless Melting Point: 2980° UN No.: 3178 MDL No.: MFCD00049642
Vzorec: NZr
Mw: 105.23
Teplota tavenia: 2980
Hustota: 7.09
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00049642
Číslo CAS: 25658-42-8
EINECS: 247-166-2
OSN: 3178
ADR: 4.1 III