Tlačiť
Chlorid zirkoničitý, anhydrous 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Zirconium (IV) chloride
206410050 206411000 206415000 206410025
ACRO206410050EA 64.58 EUR
ACRO206410050 ACRO206411000 ACRO206415000 ACRO206410025
Chlorid zirkoničitý, anhydrous 98%
Chlorid zirkoničitý
Vzorec: Cl₄Zr
Mw: 233.03
Teplota varu: 3577
Teplota tavenia: 437 °C (subl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011306
Číslo CAS: 10026-11-6
EINECS: 233-058-2
OSN: 2503
ADR: 8 III
Merck Index: 12,10307
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Powder
Assay ≥97.5 % (ZrCl4)
Aluminium (Al) ≤100 ppm
Chromium (Cr) ≤100 ppm
Hafnium (Hf) ≤100 ppm
Iron (Fe) ≤1000 ppm
Silicon (Si) ≤150 ppm
Titanium (Ti) ≤100 ppm