Tlačiť
Zinc(II) telluride ≥99.99% (metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
44412.06 44412.14
44412.06EA 76.91 EUR
44412.06 44412.14
Zinc(II) telluride ≥99.99% (metals basis)
Zinc(II) telluride
Purity: 99.99% CAS No.: 1315-11-3 Molecular Formula: ZnTe Formula Weight: 192.97 Physical Form: -140 Mesh Powder Density: 5.9 Refractive Index: 3.56 Appearance: Red Odour: Odourless Melting Point: 1240° Merck Reference: 14,10162 MDL No.: MFCD00043079
Vzorec: TeZn
Mw: 192.99
Teplota tavenia: 1240 °C
Hustota: 5.9
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00043079
Číslo CAS: 1315-11-3
EINECS: 215-260-2
Merck Index: 14,10162