Zinc(II) telluride ≥99.99% (metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
44412.06
44412.14
44412.06EA
76.91
EUR
44412.06
44412.14
Zinc(II) telluride ≥99.99% (metals basis)
Zinc(II) telluride
Purity: 99.99%
CAS No.: 1315-11-3
Molecular Formula: ZnTe
Formula Weight: 192.97
Physical Form: -140 Mesh Powder
Density: 5.9
Refractive Index: 3.56
Appearance: Red
Odour: Odourless
Melting Point: 1240°
Merck Reference: 14,10162
MDL No.: MFCD00043079
Vzorec:
TeZn Mw: 192.99 Teplota tavenia: 1240 °C Hustota: 5.9 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00043079 Číslo CAS: 1315-11-3 EINECS: 215-260-2 Merck Index: 14,10162 |