Mercury(II) telluride ≥99.999% (metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
Mercurous telluride
36666.04
36666.09
36666.04EA
184.26
EUR
36666.04
36666.09
Mercury(II) telluride ≥99.999% (metals basis)
Mercury(II) telluride
Purity: 99.999%
CAS No.: 12068-90-5
Molecular Formula: HgTe
Formula Weight: 328.19
Physical Form: 3-12mm Fused Lump
Density: 8.63
Appearance: Gray to black
Odour: Odourless
Melting Point: 673°
UN No.: 2025
MDL No.: MFCD00016133
Vzorec:
HgTe Mw: 328.19 Teplota tavenia: 673 °C Hustota: 8.63 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00016133 Číslo CAS: 12068-90-5 EINECS: 235-108-9 OSN: 2025 ADR: 6.1 II |