Tlačiť
Cadmium(II) telluride ≥99.999% (metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Cadmium telluride
14365.14 14365.22
14365.14EA 251.55 EUR
14365.14 14365.22
Cadmium(II) telluride ≥99.999% (metals basis)
Cadmium(II) telluride
Purity: 99.999% CAS No.: 1306-25-8 Molecular Formula: CdTe Formula Weight: 240.00 Physical Form: Polycrystalline Lump Density: 6.20 Appearance: Black Odour: Odourless Melting Point: 1041° Merck Reference: 14,1629 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00015998
Vzorec: CdTe
Mw: 240.01
Teplota tavenia: 1041 °C
Hustota: 6.20
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00015998
Číslo CAS: 1306-25-8
EINECS: 215-149-9
OSN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 14,1629