Tlačiť
Zinc selenide ≥99.995% (metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Zinc (II) selenide
13241.18 13241.30
13241.18EA 169.44 EUR
13241.18 13241.30
Zinc selenide ≥99.995% (metals basis)
Zinc selenide
Purity: 99.995% CAS No.: 1315-09-9 Molecular Formula: ZnSe Formula Weight: 144.33 Physical Form: 3-12mm Lump Density: 5.42 Melting Point: 1100° Merck Reference: 14,10156 UN No.: 3283 MDL No.: MFCD00011296
Vzorec: SeZn
Mw: 144.35
Teplota tavenia: >1100 °C
Hustota: 5.42
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011296
Číslo CAS: 1315-09-9
EINECS: 215-259-7
OSN: 3283
ADR: 6.1 III
Merck Index: 14,10156