Zinc selenide ≥99.999% (metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
Zinc (II) selenide
10999.09
10999.18
10999.30
10999.09EA
103.49
EUR
10999.09
10999.18
10999.30
Zinc selenide ≥99.999% (metals basis)
Zinc selenide
Purity: 99.999%
CAS No.: 1315-09-9
Molecular Formula: ZnSe
Formula Weight: 144.33
Physical Form: Powder
Density: 5.42
Melting Point:
Vzorec:
SeZn Mw: 144.35 Teplota tavenia: >1100 °C Hustota: 5.42 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011296 Číslo CAS: 1315-09-9 EINECS: 215-259-7 OSN: 3283 ADR: 6.1 III Merck Index: 14,10156 |