Tlačiť
Peroxid zinečnatý (∼50% ZnO₂)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
39635.22 39635.36
39635.22EA 50.47 EUR
39635.22 39635.36
Peroxid zinečnatý (∼50% ZnO₂)
Peroxid zinečnatý
CAS No.: 1314-22-3 Molecular Formula: ZnO2 Formula Weight: 97.38 Physical Form: Powder, remainder ZnO Odour: Odourless Melting Point: 150° dec. UN No.: 1516 MDL No.: MFCD00137469
Curing agent, rubber accelerator
Vzorec: O₂Zn
Mw: 97.39
Teplota tavenia: >150 °C (rozkl.)
Hustota: 1.57 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00137469
Číslo CAS: 1314-22-3
EINECS: 215-226-7
OSN: 1516
ADR: 5.1 II
Merck Index: 12,10282