Tlačiť
Oxid zinečnatý, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
Synonymá: Zinci oxidum, Zinc (II) oxide
M-Clarity™ quality level = MQ100
204951-25G 204951-125G
SIAL204951-25GEA 217.5 EUR
SIAL204951-25G SIAL204951-125G
Oxid zinečnatý, Sigma-Aldrich®
Zinc oxide
Vzorec: ZnO
Mw: 81.39 g/mol
Hustota: 5.61 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011300
Číslo CAS: 1314-13-2
EINECS: 215-222-5
OSN: 3077
ADR: 9 III
REACH: 01-2119463881-32