Tlačiť
Oxid zinečnatý ACS, Reag. Ph. Eur. analytical reagent, Supelco®
Dodávateľ: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.08849.0500 1.08849.1000
1.08849.0500EA 46.53 EUR
1.08849.0500 1.08849.1000
Oxid zinečnatý ACS, Reag. Ph. Eur. analytical reagent, Supelco®
Zinc oxide
Vzorec: ZnO
Teplota tavenia: 1975 °C
Hustota: 5,61 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011300
Číslo CAS: 1314-13-2
EINECS: 215-222-5
OSN: 3077
ADR: 9,III
REACH: 01-2119463881-32
Merck Index: 13,10200
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 1975 °C
Molar Mass 81.37 g/mol
Bulk Density 200 - 700 kg/m3
Density 5.61 g/cm3 (20 °C)
pH 7 (50 g/l, H2O, 20 °C) (slurry)