Tlačiť
Oxid zinečnatý heavy 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Zinci oxidum, Zinc (II) oxide
A16188.0B A16188.0I
A16188.0BEA 88.25 EUR
A16188.0B A16188.0I
Oxid zinečnatý heavy 98%
Zinc oxide
Purity: 98% CAS No.: 1314-13-2 Molecular Formula: ZnO Formula Weight: 81.37 Odour: Odourless Melting Point: 1975° UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00011300
Vzorec: ZnO
Teplota tavenia: 1975 °C
Hustota: 5,606
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011300
Číslo CAS: 1314-13-2
EINECS: 215-222-5
OSN: 3077
ADR: 9,III
REACH: 01-2119463881-32
Merck Index: 14,10147