Oxid zinečnatý ≥99.99% (metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
Zinci oxidum, Zinc (II) oxide
87812.18
87812.30
87812.18EA
46.47
EUR
87812.18
87812.30
Oxid zinečnatý ≥99.99% (metals basis)
Zinc oxide
Purity: 99.99%
CAS No.: 1314-13-2
Molecular Formula: ZnO
Formula Weight: 81.37
Physical Form: Powder
Density: 5.606
Melting Point: 1975°
Merck Reference: 14,10147
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00011300
Vzorec:
ZnO Mw: 81.39 g/mol Hustota: 5.606 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011300 Číslo CAS: 1314-13-2 EINECS: 215-222-5 OSN: 3077 ADR: 9 III REACH: 01-2119463881-32 Merck Index: 14,10147 |