Tlačiť
Oxid zinečnatý ≥99.9% (metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
44264.22 44264.14
44264.22EA 451.66 EUR
44264.22 44264.14
Oxid zinečnatý ≥99.9% (metals basis)
Zinc oxide
Purity: 99.9% CAS No.: 1314-13-2 Molecular Formula: ZnO Formula Weight: 81.37 Physical Form: 10-12mm dia x 4-5mm thick, Tablets, ≈2.3g/tablet Odour: Odourless Merck Reference: 14,10147 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00011300
Vzorec: ZnO
Teplota tavenia: 1975 °C
Hustota: 5,61 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011300
Číslo CAS: 1314-13-2
EINECS: 215-222-5
OSN: 3077
ADR: 9,III
REACH: 01-2119463881-32
Merck Index: 14,10147