Oxid zinečnatý ≥99.9995% (metals basis), Puratronic®
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
12855.14
12855.22
12855.14EA
212.19
EUR
12855.14
12855.22
Oxid zinečnatý ≥99.9995% (metals basis), Puratronic®
Zinc oxide
Purity: 99.9995%
CAS No.: 1314-13-2
Molecular Formula: ZnO
Formula Weight: 81.37
Physical Form: Powder
Density: 5.606
Melting Point: 1975°
Merck Reference: 14,10147
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00011300
Vzorec:
ZnO Teplota tavenia: 1975 °C Hustota: 5,606 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011300 Číslo CAS: 1314-13-2 EINECS: 215-222-5 OSN: 3077 ADR: 9,III REACH: 01-2119463881-32 Merck Index: 14,10147 |