Tlačiť
Oxid zinečnatý 99.999% (trace metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
315790250 315791000
ACRO315790250EA 196.15 EUR
ACRO315790250 ACRO315791000
Oxid zinečnatý 99.999% (trace metals basis)
Zinc oxide
Vzorec: ZnO
Teplota tavenia: 1975 °C
Hustota: 5,6 g/cm³
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011300
Číslo CAS: 1314-13-2
EINECS: 215-222-5
OSN: 3077
ADR: 9,III
REACH: 01-2119463881-32
Merck Index: 13,10200
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to light yellow Powder and/or granules
Total trace metal impurities ≤0.001 %