Copper(I) telluride ≥99.5% (metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
13140.06
13140.14
13140.06EA
102.69
EUR
13140.06
13140.14
Copper(I) telluride ≥99.5% (metals basis)
Copper(I) telluride
Purity: 99.5%
CAS No.: 12019-52-2
Molecular Formula: Cu2Te
Formula Weight: 254.68
Physical Form: 3mm & down Pieces
Density: 7.27
Refractive Index: 1.45
Appearance: Blue-black
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00049727
Vzorec:
Cu₂Te Teplota tavenia: 1125 °C Hustota: 7,27 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00049727 Číslo CAS: 12019-52-2 EINECS: 234-646-1 |