Tlačiť
Dusičnan stříbrný, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Dodávateľ: Avantor
Nebezpečí
1182.0250EA 0 EUR
1182.0250 1182.0025 1182.1000
Dusičnan stříbrný, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Dusičnan stříbrný
Vzorec: AgNO₃
Teplota varu: 444 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 210 °C
Hustota: 4,35 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003414
Číslo CAS: 7761-88-8
EINECS: 231-853-9
OSN: 1493
ADR: 5.1,II
REACH: 01-2119513705-43
Merck Index: 12,08661
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f56d5ff35f4c0937041d9629e42aae69bf1987b3&vid=7ca52a55b378bddc27fb4a51ace3ae27a0451c75&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Exceeds ACS Specifications
Assay min. 99.9 %
Clarity of Solution passes test
Lead (Pb) max. 0.001 %
Free Acid passes test
Substances not Precipitated by HCl max. 0.01 %
Sulfate (SO4) max. 0.002 %
Trace Impurities (in ppm)
Chloride (Cl) max. 5
Copper (Cu) max. 2
Iron (Fe) max. 2